Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, Mikrokit för RNA-rening
Beskrivning
Funktioner
- Isolering av RNA från små provkvantiteter som biopsimaterial eller enstaka celler
- Utmärkt RNA-återvinning och integritet
- Koncentrerat RNA för känsliga nedströmsapplikationer genom eluering på så lite som 5μ L
- rDNas inkluderat för borttagning av DNA på kolumn
- NucleoSpin™ Filter (förstörare)– effektiv homogenisering och minskning av viskositeten
- Högkvalitativt RNA, redo att användas för RT-PCR och andra applikationer
- Reduktionsmedel TCEP– ingen ß-merkaptoetanol behövs
- RNA-isolering från odlade celler
- RNA-isolering från vävnad
- RNA-isolering från kryosnitt
- RNA-isolering från laserfångade celler
- RNA-isolering från små mängder växtmaterial
- RNA-isolering från prover lagrade i RNAlater™
- Typiska tillämpningar nedströms: RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi,
- RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Slutlig produkttyp | NucleoSpin™ RNA XS kolumn |
| För användning med (applikation) | För RNA-isolering från odlade celler, vävnad, kryosnitt och laserfångade celler |
| Inkluderar | Uppsamlingsrör, NucleoSpin™ filter, uppsamlingsrör (2 ml), uppsamlingsrör (1,5 ml), buffertar, RNasfritt rDNas, bärar-RNA, reduktionsmedel TCEP |
| Antal reaktioner | 250 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA XS kolumn |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Avkastning | 0,1 till 1,5 ng (102 HeLa-celler), 10 till 15 ng (103 HeLa-celler), 100 till 150 ng (104 HeLa-celler), 1000 till 1500 ng (105 HeLa-celler) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin RNA XS
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr