Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, Mikrokit för RNA-rening
Produktkod. 12723580
Change view
Antal reaktioner:
50
250
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12723580 50 50 reaktioner
12713580 250 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12723580 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740902.50
 Begränsad artikel
I lager
Rena högkvalitativt RNA snabbt och enkelt. NucleoSpin™ RNA XS-kolonner möjliggör rening av högkoncentrerat RNA från de minsta proverna.
Funktioner
  • Isolering av RNA från små provkvantiteter som biopsimaterial eller enstaka celler
  • Utmärkt RNA-återvinning och integritet
  • Koncentrerat RNA för känsliga nedströmsapplikationer genom eluering på så lite som 5μ L
  • rDNas inkluderat för borttagning av DNA på kolumn
  • NucleoSpin™ Filter (förstörare)– effektiv homogenisering och minskning av viskositeten
  • Högkvalitativt RNA, redo att användas för RT-PCR och andra applikationer
  • Reduktionsmedel TCEP– ingen ß-merkaptoetanol behövs
Användningsområden
  • RNA-isolering från odlade celler
  • RNA-isolering från vävnad
  • RNA-isolering från kryosnitt
  • RNA-isolering från laserfångade celler
  • RNA-isolering från små mängder växtmaterial
  • RNA-isolering från prover lagrade i RNAlater™
  • Typiska tillämpningar nedströms: RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi,
  • RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
Slutlig produkttyp NucleoSpin™ RNA XS kolumn
För användning med (applikation) För RNA-isolering från odlade celler, vävnad, kryosnitt och laserfångade celler
Inkluderar Uppsamlingsrör, NucleoSpin™ filter, uppsamlingsrör (2 ml), uppsamlingsrör (1,5 ml), buffertar, RNasfritt rDNas, bärar-RNA, reduktionsmedel TCEP
Antal reaktioner 50
Produkttyp NucleoSpin™ RNA XS kolumn
Kvantitet 1 vardera
Avkastning 0,1 till 1,5 ng (102 HeLa-celler), 10 till 15 ng (103 HeLa-celler), 100 till 150 ng (104 HeLa-celler), 1000 till 1500 ng (105 HeLa-celler)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA XS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr