Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil
Produktkod. 12718562
Antal reaktioner:
10 beredningar
250
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 12718562
Brand: Macherey-Nagel™ 740780.250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera DNA från jord. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ möjliggör jordisolering av totalt DNA från olika jordtyper
Funktioner:
  • Två alternativa lysbuffertar och en speciell tillsats (Enhancer SX) för optimal bearbetning av olika jordprover– högt utbyte och hög renhet
  • NucleoSpin™ Bead Tubes med keramiska kulor för mest effektiv cellstörning av grampositiva och gramnegativa bakterier, arkéer, jäst, svampar och alger i jord, slam eller sediment
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column för att eliminera alla PCR-hämmare, såsom humussubstanser– DNA är färdigt att användas för PCR utan utspädning
Tillämpningar:
  • Totalt DNA från mikroorganismer i jord och sediment
  • Kvantifiera och detektera mikroorganismer från miljöprover
  • Typiska tillämpningar nedströms: PCR, realtids-PCR, southern blotting, microarray-teknik
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
För användning med (applikation) För totalt DNA från mikroorganismer i jord och sediment
Antal reaktioner 250
Provvolym <500 mg
Testtid 90 min.
Avkastning 2 till 10 μg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Soil
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol