Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Vävnad, Minikit för DNA från celler och vävnad
Produktkod. p-8013763
Change view
Antal reaktioner:
12 förberedelser
Förpackningsstorlek:
12 förberedelser
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
15343604 12 förberedelser 12 förberedelser
1 options
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Produktkod. 15343604 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740952.12C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Mini spin kit för rening av DNA från ett brett urval av prover
  • Mångsidigt kit för isolering av genomiskt DNA från ett brett utbud av olika utgångsmaterial (celler, vävnad, rättsmedicinska och kliniska prover)
  • 16 supportprotokoll tillgängliga i användarmanualen för högsta flexibilitet
  • Mycket känsligt membran för tillförlitlig rening av jämna spårmängder av DNA
  • Snabbt och enkelt protokoll (20 min./prep exkl. lysering)
Specifikationer
Buffert Ja
För användning med (applikation) DNA
Inkluderar Lyseringsbuffert T1, Buffert B3, Tvättbuffert BW, Tvättbuffert B5, Elueringsbuffert BE, Proteinas K, Proteinasbuffert PB, NucleoSpin Blodkolonner, Användarmanual
Antal reaktioner 12 förberedelser
Produkttyp NucleoSpin Tissue Kit
Kvantitet 12 st
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Tissue
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Endast för användning inom forskning