Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Vävnadskolonner, Minikolonner för DNA från celler och vävnad
Kvantitet:
250 kolumner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Beskrivning
NucleoSpin™ Vävnadskolonner
- Separata kolumner med hög DNA-återvinning och renhet
- Pålitlig DNA-rening för reproducerbara resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Djur& Mänsklig vävnad, celler |
| Kapacitet | 60μ g |
| Kolumntyp | Mini spin kolumn |
| Innehåll och lagring | 18 °C till 25 °C |
| Beskrivning | Kolumner för rening av DNA från ett brett urval av prover |
| Detektionsmetod | Kiselmembranteknologi |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Provtyp | Djur och mänsklig vävnad, Celler |
| Elueringsvolym | 60 till 100μ L |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin Tissue
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Endast för användning inom forskning