Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Vävnadskolonner, Minikolonner för DNA från celler och vävnad
Produktkod. 15860968
Kvantitet:
250 kolumner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 15860968
Brand: Macherey-Nagel™ 740952.50S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mini spin kit för rening av DNA från ett brett urval av prover.
NucleoSpin™ Vävnadskolonner
  • Separata kolumner med hög DNA-återvinning och renhet
  • Pålitlig DNA-rening för reproducerbara resultat
Specifikationer
Celltyp Djur& Mänsklig vävnad, celler
Kapacitet 60μ g
Kolumntyp Mini spin kolumn
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Beskrivning Kolumner för rening av DNA från ett brett urval av prover
Detektionsmetod Kiselmembranteknologi
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp Djur och mänsklig vävnad, Celler
Elueringsvolym 60 till 100μ L
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (utrustning) Centrifugering, vakuum
För användning med (applikation) Genotypning, Multiplex PCR, Next Generation Sequencing
Inkluderar NucleoSpin vävnadskolonner
Nyckelfunktioner DNA-rening
Antal reaktioner 50
Nukleinsyratyp DNA
Produkttyp DNA-reningskolonner
Kvantitet 50 kolumner
Renhet A260/A280 1,7 - 1,9
Provvolym <25 mg mänsklig/djurvävnad, 102-107 odlade celler
Frakt skick Rumstemperatur
Storlek 200 bp till 50 kbp
Källa Djur& Mänsklig vävnad, celler
Mål DNA
Teknik Kiselmembranteknologi
Testtid 20 min/prep (exkl. lysering)
Avkastning 20 till 35μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Tissue
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Endast för användning inom forskning