Läs mer
Macherey Nagel Bioanalysis™ Nucleospin TotalRNA Ffpe
Produktkod. 15217463
Change view
Volym (metrisk):
10 avsnitt (10μ m) med< 50 mg vävnad
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15217463 10 avsnitt (10μ m) med< 50 mg vävnad 250 reaktioner
1 options
Produktkod. 15217463 Leverantör Macherey Nagel Bioanalysis™ Leverantörsnummer 740982.250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Mini spin kit för isolering av små och stora RNA från formalinfixerade, paraffininbäddade prover
250 förberedelser, Macherey-Nagel
Specifikationer
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Formatera Mini Prep
Provtyp FFPE, Fasta prover, Vävnadssektioner
För användning med (applikation) Isolering av totalt RNA
Antal reaktioner 250 beredningar
Storlek > 200 nt
Mål RNA
Volym (metrisk) 10 avsnitt (10μ m) med< 50 mg vävnad
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin totalRNA FFPE (250)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: rDNAse, paraffin disolver, 1,4-dioxane