Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ TriPrep, minikit för RNA, DNA och proteinrening
Produktkod. 11972392
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Tillräckligt för:
10rxns
250rxns
Produktkod. 11972392
Brand: Macherey-Nagel™ 740966.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Parallell isolering av RNA, DNA och protein från ett odelat prov.
NucleoSpin™ miRNA är lämpligt för parallell isolering av litet RNA, stort RNA och protein.
Överlägsen selektivitet - rena ditt RNA fraktionerat efter storlek
Isolering av endast små RNA (18 till 200 baser) Isolering av små (18 till 200 baser) och stora (> 200 baser) RNA i två fraktioner Isolering av totalt RNA (liten och stor i en fraktion)
Ytterligare isolering av totalt protein
Denaturerat protein färdigt att använda för analys i SDS-PAGE och Western blot.
Utmärkt RNA-återvinning - även utan fenol/kloroform
Lysering med kaotropt salt Spinkolonnbaserad procedur
Bekväm hantering - komplett utrustning tillhandahålls
NucleoSpin-filter - effektiv provhomogeniseringNucleoSpin-proteinborttagningskolonner - högsta renhet av små RNArDNas - mycket effektiv spjälkning på kolumn av genomiskt DNA vid RT
  • Silica membranteknologi
  • Format: minispin-kolumner
  • Provstorlek:< 10 7 odlade celler,< 30 mg människa/vävnad; <50 mg växtvävnad,< μ150 L reaktionsblandning
  • Fragmentstorlek, litet RNA: 18 till 200 baser
  • Fragmentstorlek, stort RNA:> 200 baser
  • Typiskt utbyte: 10 μg litet RNA; 95 μg stort RNA från 107 HeLa-celler
  • Bindningskapacitet: 200 μg
  • Elueringsvolym, 30 μL till 100 μL
  • Förberedelsetid: <45 min (6 förberedelser mänsklig/djurvävnad, liten och stor RNA); <35 min (6 förberedelser mänsklig/djurvävnad, endast litet RNA)
  • Litet RNA (18 till 200 baser)
  • Stort RNA (> 200 baser)
  • Totalt RNA (litet och stort RNA i en fraktion), och isolera din totala proteinfraktion För liten och stor RNA och total RNA-rening, och isolering av total proteinfraktion.
Specifikationer
Filtertyp Förstörare
Produkttyp NucleoSpin TriPrep
Kvantitet 1 st
Inkluderar Med 2mL/1,5mL uppsamlingsrör, NucleoSpin-filter, buffertar, RNas-fritt rDNas
Kolumntyp Spinnkolonn
För användning med (applikation) Snabb rening av totalt RNA, DNA och protein från små och värdefulla prover
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin TriPrep
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: zinc chloride; guanidinium thiocyanate,ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); rDNa