Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoVac 24 vakuumfördelare
Produktkod. 15543616
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15543616 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15543616 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740299
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vakuumgrenrör för bearbetning 1 –24 NucleoSpin eller NucleoSnap kolumn.
NucleoVac 24 Vacuum Manifold tillåter bearbetning av kiseldioxidkolonner för nukleinsyrarening med vakuum.
  • Silikakolonner (NucleoSpin™ och NucleoSnap ) kan fästas på grenrörets övre luer-slitsar
  • Bindnings- och tvättningsstegen utförs med vakuum istället för centrifugering
  • Parallell bearbetning av silikakolonner sparar betydande tid
  • Möjliggör snabb bearbetning av stora provvolymer
  • Polypropen
Specifikationer
Produkttyp Vakuumgrenrör
Formatera 24 prover
Kapacitet ≤900 ml (avfall)
Beskrivning Polypropen
Innehåll och lagring 1 Ea., 15 °C till 25 °C
För användning med (utrustning) NucleoSpin eller NucleoSnap kolumner
Inkluderar Vakuumfördelare, 24 miniadaptrar, 24 luerpluggar, 2 slanganslutningar, 1 stängningsplugg
Hamnar Luer öppningar
Kvantitet 1 st