Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoVac 96 avfallsbehållare
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
NucleoVac 96 Vacuum Manifold är designad för snabb manuell parallell rening av nukleinsyror med hjälp av 8-brunnars och 96-brunnars NucleoSpin-kit och NucleoFast kit.
- Baserat på NucleoSpin kiselmembranteknologi
- Tillåter snabb samtidig rening av högkvalitativa nukleinsyror
- Tidskrävande centrifugerings- och dekanteringssteg elimineras genom användning av vakuum
- Distansuppsättningar tillhandahålls för att rymma mikrotiterplattor, djuphålsblock (runda/fyrkantiga) eller mikrorörsställ
- Avfallsbehållare placeras inuti vakuumkammaren för att samla upp/kassera avfall efter torkning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Avfallsbehållare |
| Innehåll och lagring | 1 Ea., 15 °C till 25 °C |
| För användning med (utrustning) | NucleoVac 96 vakuumfördelare |
| Kvantitet | 1 st |