Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoVac Mini Adaptrar
Beskrivning
NucleoVac 24 Vacuum Manifold tillåter bearbetning av kiseldioxidkolonner för nukleinsyrarening med vakuum.
- Silikakolonner (NucleoSpin™ och NucleoSnap ) kan fästas på grenrörets övre luer-slitsar
- Bindnings- och tvättningsstegen utförs med vakuum istället för centrifugering
- Parallell bearbetning av silikakolonner sparar betydande tid
- Möjliggör snabb bearbetning av stora provvolymer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Leur Adaptrar |
| Formatera | NucleoSpin eller NucleoSnap Kolumner |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | NucleoVac 24 vakuumfördelare |
| Kvantitet | 100 styck |