Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoVac vakuumregulator
Produktkod. 10459561
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10459561 1 st Varje
1 options
Produktkod. 10459561 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740641
I lager
Säkerställer en pålitlig vakuumkälla vid manuell bearbetning av DNA-kolonner under vakuum. Macherey-Nagel™ NucleoVac Vacuum Regulator är designad för användning med NucleoVac Vacuum Manifold för snabb bearbetning av stora provvolymer via parallell bearbetning av kolonner.
Vakuumfiltreringskolonner används för att isolera och rena nukleinsyror, inklusive plasmid-DNA. En pålitlig vakuumkälla är avgörande för framgångsrik manuell bearbetning. En vakuumregulator rekommenderas för att kontrollera vakuumtrycksnivåerna, vilket påverkar provets flödeshastighet genom kolonnen. Dessutom kontrollerar en regulator vakuumtiden för att säkerställa fullständig filtrering av provet.
NucleoVac Vacuum Regulator är designad för användning med NucleoVac Vacuum Manifold och med olika DNA-isolering/reningskolonnsystem, inklusive NucleoSpin™ , NucleoFast™ och NucleoSnap kit.
Specifikationer
Produkttyp NucleoVac vakuumregulator
Beskrivning För användning med NucleoVac Vacuum Manifold och DNA-isolerings-/reningskolonner (t.ex. NucleoSpin™ NucleoFast™ eller NucleoSnap™ kit)
För användning med (applikation) För kontroll av vakuum
Kvantitet 1 st