Läs mer
Nucleozin, MedChemExpress
Beskrivning
Nucleozin, a potent inhibitor of influenza A virus infection, induces the formation of nucleoprotein (NP) aggregates and antagonizes its nuclear accumulation, leading to cessation of viral replication. Nucleozin impedes influenza A virus replication in vitro with a nanomolar EC50.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nucleozin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 341001-38-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19ClN4O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (46.85 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(C(C2=CC=CC=C2)=NO1)C(N3CCN(C4=C(C=C(C=C4)[N+]([O-])=O)Cl)CC3)=O |
| Visa mer |