Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoZOL, enfas RNA-rening
Produktkod. 15443435
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443435 200 ml 200ml
1 options
Produktkod. 15443435 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740404.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3905.00 SEK
    3844.14 SEK / 200ml
    Save 60.86 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Total RNA-extraktion från alla typer av prov.
NucleoZOL är designat för isolering av totalt RNA (litet och stort RNA) i en enskild fraktion eller i separata fraktioner från en mängd olika provmaterial.
  • Ingen kloroform, ingen fasseparation, enkel procedur
  • Högt RNA-utbyte och renhet från alla provmaterial
  • RNA-isolering från odlade celler, djurvävnad, växtvävnad, mikroorganismer
  • Litet och stort RNA i en eller i separerade fraktioner
  • RNA redo för användning i en mängd olika nedströmsapplikationer: RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Provmaterial:
  • <1 x 10 7 odlade celler, bakterier och jäst
  • <100 mg mänsklig/djur/växtvävnad
  • <0,4 ml (virala) vätskor
Typisk avkastning:
  • Totalt RNA
    • Lever: 6-8μ g/mg vävnad
    • Njure, mjälte: 3-4μ g/mg vävnad
    • Muskel, hjärna, lunga: 0,5-1,5μ g/mg
    • Odlade celler: 4-10μ g/ 106 celler
  • Stort RNA
    • Lever: 5-7μ g/mg vävnad
    • Njure, mjälte: 3-4μ g/mg vävnad
    • Muskel, hjärna, lunga: 0,5-1,5μ g/mg
    • Odlade celler: 3-8μ g/ 106 celler
Specifikationer
CAS 593-84-0; 615-004-00-3
Färg Blått
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Isoleringsteknik Enfas extraktion
Provtyp Djur/människa/växtvävnad, Bakterier, Odlade celler, Virala vätskor, Jästsvampar
Effektivitet Typiskt RIN:> 9
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Formulering Fenol, Guanidiniumtiocyanat, Färgämne
För användning med (applikation) RNA-isolering från celler och vävnad
Odör Aromatisk
Renhet A 260 /A 280 : 1,8 - 2,1
Kvantitet 200 ml
Provstorlek <2 x 106 odlade celler,< 2 x 106 bakterieceller,< 2 x 106 jästceller,< 100 mg mänsklig/djur/växtvävnad,< 0,4 ml viral vätska
Testtid <1 h
Form Vätska