Läs mer
MedChemExpress NucPE1
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (51.72 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.36 g/mol |
| CAS | 1404091-23-1 |
| Synonym | Nuclear Peroxy Emerald 1 |