missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NUDC Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-96997PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NUDC Polyclonal antibody specifically detects NUDC in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| NUDC | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| HNUDC, MNUDC, NPD011, nuclear distribution gene C (A.nidulans) homolog, nuclear distribution gene C homolog (A. nidulans), Nuclear distribution protein C homolog, nuclear migration protein nudC, NudC | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human NUDC (Accession#: NP_006591.1; Met1-Asn331) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 10726 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering