Läs mer
Nudifloramide, MedChemExpress
Produktkod. 16457517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16457517 5 mg
1 options
Produktkod. 16457517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113432
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Nudifloramide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. Nudifloramide significantly inhibits poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) activity in vitro.
Nudifloramide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. Nudifloramide significantly inhibits poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) activity in vitro.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nudifloramide
Fysisk form Solid
CAS 701-44-0
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H8N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 2PY
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (410.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(C=C1)=CN(C)C1=O)N
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98.13%