Läs mer
Nudifloramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nudifloramide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-9-4-5(7(8)11)2-3-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11) |
| Formel vikt | 152.059 |
| Procent renhet | >95% |