missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nudifloric Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nudifloric Acid Methyl Ester |
| CAS | 6375-89-9 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-nicotinic Acid Methyl Ester, 1-Methyl-1,2-dihydro-2-oxopyridine-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 1-Methyl-5-carbomethoxy-alpha-pyridone, 5-Methoxycarbonyl-1-methyl-2(1H)-pyridone, Methyl 1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-9-5-6(8(11)12-2)3-4-7(9)10/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=CN(C)C(=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | methyl 1-methyl-6-oxopyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?