Läs mer
Nudiflorsyra, TRC
Produktkod. 30426779
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30426779 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30426779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN9254902.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nudifloric Acid
CAS 3719-45-7
Molekylformel C7H7NO3
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 1-Methyl-6-pyridone-3-carboxylic Acid, 1-Methylpyridin-2-one-5-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER CN1C=C(C=CC1=O)C(=O)O
IUPAC-namn 1-metyl-6-oxopyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Formel vikt 153.0426