missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NUDT10 Antibody (OTI1A6), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30027359 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30027359 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30027359 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273105APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

NUDT10 Monoclonal antibody specifically detects NUDT10 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NUDT10
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1A6
Konjugera APC
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias APS2DIPP3A, Diadenosine 5'-5'''-P1, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 3-alpha, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase type 3 alpha, DIPP3a, DIPP-3-alpha, DIPP3-alpha, EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.52, hDIPP3alphahAps2, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 10, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 10, Nudix motif 10, P6-hexaphosphate hydrolase 3-alpha
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human NUDT10 (NP_694853) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 170685
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.