Läs mer
Novus Biologicals™ NUDT16L1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18250682 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18250682
Brand: Novus Biologicals™ NBL113857
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The NUDT16L1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22638 and based on accession number NM_32349. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 16-like 1 (NUDT16L1), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Proteases & Other Enzymes
Proteintillstånd Native
For Research Use Only