Läs mer
NUDT18 Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Produktkod. 17500132
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
30 μL
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17500132 30 μL 30µL
17580122 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17500132 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA503831S
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Mouse Monoclonal Antibody
NUDT18 Monoclonal antibody specifically detects NUDT18 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Antigen NUDT18
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1A8
Koncentration 0.73 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen NUDT18
Genaccessionsnr. Q6ZVK8
Gene Alias 2-hydroxy-dADP phosphatase; 7,8-dihydro-8-oxoguanine phosphatase; 8-oxo-dGDP phosphatase NUDT18; MTH3; MutT homolog 3; mutT human homolog 3; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 18; nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 18; nudix hydrolase 18; nudix motif 18; NUDT18
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human NUDT18 produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79873
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotyp IgG1