Läs mer
Hamilton™ Nueros™ 33-gauge ersättningsnålar
Produktkod. 15655938
Change view
Nålmätare:
33 G
Produktkod. Nålmätare
15655938 33 G
1 options
Produktkod. 15655938 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 6546102
Beräknad leverans: 11-12-2026
En branschnyhet, som Neuros noggrant doserar 50 nL till 100 μl vätska genom en ultrafin nål skyddad av en specialdesignad hylsa. Den Neuros minimerar skador på injektionsstället genom att öka nålstyvheten och leverera en mikrovolym vätska till en exakt plats.
  • Nålstyvheten förbättrar noggrannheten i insättningsvägen
  • Minimal vävnadsskada minskar variationen i injektioner
  • Minskad provförlust sparar pengar och material
  • En finnål skapar mindre injektionsställen
  • Kompatibilitet med de flesta infusionspumpar och stereotaxiska hållare innebär en enkel integration i befintliga processer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Nålmätare 33 G
Längd (engelska) Nål 3,03 tum
Nålpunktstil 4