Läs mer
Nuf2 Antibody, PE, R&D Systems™
Produktkod. 18606915 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Förpackningsstorlek
18606915 0.1ml
1 options
Produktkod. 18606915 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299081PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nuf2 Polyclonal specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Värd art Rabbit
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Produktlinje Novus