Läs mer
Syngene™ NuGenius Network Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15825076
:
Objektivtyp: F1.4
Produktkod. 15825076
Brand: Syngene™ NUGENNETWORK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
NuGenius är en ny generation, billiga, integrerade bildbehandlingssystem för DNA- och proteinanalys och geldokumentation.
GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg. Analysprovtyper inkluderar molekylvikt, koloniräkning, spot blot och bandmatchning.
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
Systemet kommer med 3 års garanti (återgång till fabrik), obegränsade licenser på GeneTools analysmjukvara och gratis programuppdateringar. GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
  • Har en banbrytande 5M Pixel-kamera som ger utsökt pixelupplösning och oöverträffad känslighet i sin klass
  • Kameran kan producera 16 bitars bilder med 65535 gråskalor
  • Systemet har en F1.4 motoriserad zoomlins för att möjliggöra avbildning av alla gelstorlekar
  • Systemet kommer som standard med UV-filter och epivitt ljus
  • Den maximala visningsytan som är tillgänglig är 20 x 24 cm
  • Har en unik inbyggd dator som drivs av Raspberry Pi och en interaktiv pekskärm
  • Systemet kan anslutas till nätverk (tillbehör behövs)
Specifikationer
För användning med (utrustning) F1.4 objektiv
Storlek 20 x 24 cm bild