Läs mer
Descrizione
- NuGenius XE erbjuder flexibel DNA, fläckfri, autoradsanalys.
- Intuitivt pekskärmssystem.
- Kompakt bänkstorlek med inbyggd PC.
- Interna belysningsalternativ inkluderar en UV-transilluminator (köpt separat) för arbete med DNA-geler (Ethidium bromid).
- Vår nya UV-blå ljusomvandlarskärm (köpt separat) möjliggör avbildning av ett brett spektrum av säkra färgämnen.
- Ett synligt omvandlaralternativ (köpt separat) kan snabbt utöka dess användning för att arbeta med synliga geler och fläckar (Coomassie blå och silverfärgad).
- Den överliggande vita LED-belysningen ingår som standard för enkel provpositionering och fokusering.
- Ta bort DNA-banden från en agarosgel på ett säkert sätt med mörkrumsdörren öppen med hjälp av säkerhetsskärmen (tillval) som skyddar användaren vid arbete med UV.
- Med en 5MP-kamera och f/1.2-motordrivet objektiv ges utsökt pixelupplösning och oöverträffad känslighet för gel och blots med en betraktningsyta på 20 x 24 cm
- Bilder sparas direkt till eller nätverk USB för enkel överföring.
- Generera snabbt kvantitativa data med GeneTools analysprogramvara.
- NuGenius XE levereras med obegränsade kopior av GeneTools.
Specifica
Specifica
| Pixelstorlek | 9 MP |
| För användning med (applikation) | Geldokumentation |
| Produkttyp | Gelavbildningdsystem |
| Visningstyp | Pekskärm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?