Läs mer
Nujol, för IR-spektroskopi
Produktkod. 11353546
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353546 500 mL 500ml
11343546 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14480.AP
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För IR-spektroskopi | CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
Nujol används för det syntetiska hartset som används för kosmetika, fiberolja, mat, medicin, som smörjmedel för bilar, heminredning och i ljustillverkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Nujol används för det
syntetiska hartset som används för kosmetika, fiberolja, livsmedel, medicin, som smörjmedel för bilar, heminredning och i ljustillverkning.
Löslighet
Löslig i eter. Svårlösligt i etanol. Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8012-95-1
Molekylformel MFCD00131611
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00131611
InChI-nyckel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromenylium-3,5,7-triol;klorid
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nujol
Namnnotering för IR-spektroskopi
Smältpunkt ∼-20 °C
Densitet 0.838
Kokpunkt >300 °C
Flampunkt 220 °C (428 °F)
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 500 mL
Merck Index 14,7023
Löslighetsinformation Löslig i eter. Sparsamt löslig i etanol. Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Kvalitet IR-spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nujol, for IR spectroscopy
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.