Läs mer
NuMA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5050.00 SEK
Specifikationer
Antigen NuMA
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18244300
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-54673
100 μL
5050.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
NuMA Polyclonal antibody specifically detects NuMA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
NuMA
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
4926
This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:TEEGQQILKQPVSERLDFVCSFLQKNRKHPSSPECLVSAQKVLEGSELELAKMTMLLLYHSTMSSKSPRDWEQFEYKIQAELAVILKFVLDHEDGLNLNEDLENFLQKAPVPSTCSST
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Breast Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Mitotic Regulators
centrophilin stabilizes mitotic spindle in mitotic cells, nuclear mitotic apparatus protein 1, NUMA, NuMA protein, SP-H antigen, structural nuclear protein
NUMA1
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only