Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL utvändigt gängade universalrör och ställ
BIOPHARMA
Produktkod. p-6020016
Change view
Streckkod:
2D på rör, 2D linjär och läsbar för människor på rack
2D på rörets botten
2D på rörets botten, linjär på rörsidan
2D, linjär och mänsklig läsbar på rack
Hold (Håll)
Förpackning:
10 påsar med 48 rör
10 ställ med 48 rör
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Streckkod Förpackning Förpackningsstorlek
13496103 2D på rörets botten 10 påsar med 48 rör Paket med 480
13406113 - - Paket med 480
13416113 2D på rörets botten Slumpmässig Paket med 480
15415004 2D på rörets botten, linjär på rörsidan Slumpmässig Paket med 480
13426113 Hold (Håll) Slumpmässig Paket med 480
15583724 2D på rör, 2D linjär och läsbar för människor på rack 10 ställ med 48 rör Paket med 480
15593724 2D, linjär och mänsklig läsbar på rack 10 ställ med 48 rör Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13496103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374500
Använd de automationsvänliga rören för att förbättra effektiviteten och genomströmningen av ditt arbetsflöde för provlagring. Spärrstället erbjuder ANSI SBS footprint kompatibel med automationsplattformar för vätskehantering och provlagring. Rör finns tillgängliga i rack eller i bulk, med 2D-streckkoder eller icke-kodade. Tomma hyllor finns också.
Använd den automationsvänliga Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL externt gängade universalrör för att förbättra effektiviteten och genomströmningen av ditt provlagringsarbetsflöde. Spärrstället erbjuder ANSI SBS footprint kompatibel med automationsplattformar för vätskehantering och provlagring. Rör finns tillgängliga i rack eller i bulk, med 2D-streckkoder eller icke-kodade. Tomma hyllor finns också.
Skalbar
  • Rör och ställ är idealiska för användning med både lägre och hög genomströmning
  • Funktionsgradering och vit lapp för manuell märkning
  • Kan användas i traditionella cyroförvaringslådor gjorda för 10x10 arrayer
  • Yttre gängor begränsar kontaminering
  • Automationsvalbar i Universal Latch Rack
Innovativ universell kepsdesign
  • Konstruktion i ett stycke med ingjuten packning
  • Kan inte dras åt för hårt manuellt eller med automatiserade lockverktyg
  • Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt med lagring i rumstemperatur ner till ångfas av flytande kväve
Säker spårning
  • Permanent bunden, unik 2D-streckkod laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
  • 2D-streckkodsläsare skannar omedelbart varje tubs 2D-streckkod, registrerar tuben i valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
  • Skanna röret för att få tillgång till provinformation och identifiera innehållet
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
  • Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
  • Varje tub har en sterilitetssäkringsnivå på 10superscript 6 och är gjord med hartser av klass VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Beskrivning Nunc Universalrör med 2D-kod i spärrställ
Stängningsfärg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 1.8 mL
Bottenform Plan
Material Plast
Trådstil Utvändig
För användning med (utrustning) Kryobank
Inkluderar Vit fläck och gradering
nr per ärende 480/Cs.
Antal per förpackning 48/Pk.
Förpackning 10 påsar med 48 rör
Streckkod 2D på rörets botten
Sterilitet Sterila
Produkttyp Utvändigt gängat universalrör