Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml polystyrencentrifugrör
Produktkod. 10374461
Bottenform:
Konisk
Plan
Rund
Skrivområde:
Ja
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Produktkod. 10374461
Brand: Thermo Scientific™ 362308
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Öka effektiviteten av centrifugeringen med dessa polystyrencentrifugrör, som har både RCF- och täthetstestade.
Öka effektiviteten av centrifugering med Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL polystyrencentrifugrör, som har både RCF- och täthetstestade.
  • Made in a variety of formats for greater flexibility
  • Different bottom shapes to meet all needs
  • Include polyethylene plug seal screw caps
  • Fit most standard centrifuges
  • Relative centrifugal force tested (RCF)
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE marked
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polystyrene
nr per ärende 480
Antal per förpackning 80
Sterilitet Icke-steril
Form Flat
Längd (metrisk) 100 mm
Bottenform Plan
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 16 mm
Graderad No
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RCF 3000 x g