Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 14 ml rundbottnad tub
Produktkod. 11337704
Change view
nr per ärende:
500
Antal per förpackning:
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. nr per ärende Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11337704 500 10 Paket med 500
1 options
Produktkod. 11337704 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150268
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2756.80 SEK
    2181.07 SEK / Paket med 500
    Save 575.73 SEK
    20% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför kritiska cellapplikationer med dessa 14 ml rundbottnade rör.
Utför kritiska cellulära applikationer med Thermo Scientific™ Nunc™ 14 mL rundbottnade rör, underlättas av dubbellägesventil/stänglock för optimerat gasutbyte. Endast för användning inom forskning
  • Optimerat gasutbyte med dubbellägesventil/stänglock
  • Inkapslad i andningsbar förpackning
  • Intyg om överensstämmelse tillgängliga för varje parti
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 17.5 mm
Max. RCF 6000 x g
Produkttyp Runda bottenrör
Certifikat och efterlevnad Mus Embryo Assay (1-cellsstegs MEA) testad. Producerad under ISO 13485 med full partispårbarhet. USP Klass VI testad. Icke-pyrogen och steril (SAL 10 -6 ).
Förslutningstyp Ventilation med två lägen/stäng lock
Längd (metrisk) 95 mm
Material Polystyren
Antal per förpackning 10
nr per ärende 500
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Form Rund
Förslutning ingår Ja