Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 14 ml rundbottnad tub
nr per ärende:
500
Antal per förpackning:
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Utför kritiska cellulära applikationer med Thermo Scientific™ Nunc™ 14 mL rundbottnade rör, underlättas av dubbellägesventil/stänglock för optimerat gasutbyte. Endast för användning inom forskning
- Optimerat gasutbyte med dubbellägesventil/stänglock
- Inkapslad i andningsbar förpackning
- Intyg om överensstämmelse tillgängliga för varje parti
- Endast för användning inom forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Diameter (metrisk) | 17.5 mm |
| Max. RCF | 6000 x g |
| Produkttyp | Runda bottenrör |
| Certifikat och efterlevnad | Mus Embryo Assay (1-cellsstegs MEA) testad. Producerad under ISO 13485 med full partispårbarhet. USP Klass VI testad. Icke-pyrogen och steril (SAL 10 -6 ). |
| Förslutningstyp | Ventilation med två lägen/stäng lock |
| Längd (metrisk) | 95 mm |
| Material | Polystyren |
| Antal per förpackning | 10 |
| nr per ärende | 500 |
| Visa mer |