Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-brunnars mikroplattor
Beskrivning
Maximera screeningseffektiviteten med hög genomströmning genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates, byggda enligt ANSI standarder och med högsta kvalitet.
- Låg plåthöjd är optimerad för stapling
- Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
- Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
- Fungerande volym, 1 till 10 μL
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 32 x 48 |
| Förpackning | 90 fall |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.