Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL och 50 mL koniska sterila polypropencentrifugrör
Produktkod. 11317211
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
Rackad
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
11317211 50 ml Rackad Paket med 300
11397201 15 ml Slumpmässig Paket med 500
11307211 15 ml Rackad Paket med 500
11347201 50 ml Slumpmässig Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11317211 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 339653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2574.74 SEK
    2025.28 SEK / Paket med 300
    Save 549.46 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa premium, högkvalitativa koniska rör är miljövänliga och möjliggör ökad spårbarhet med den största skrivytan på marknaden.
Thermo Scientific Nunc Sterila koniska centrifugrör i polypropen är premium, högkvalitativa koniska rör som är miljövänliga, erbjuder högsta renlighet med ett återvinningsbart plastställ och möjliggör ökad spårbarhet med den största skrivytan på marknaden. Nunc Labbredskapsprodukter tillverkas av högrena hartser och formas med våra toppmoderna processer. Plastlaboratorieredskap är ett säkrare alternativ till glas utan att kompromissa med noggrannheten.
Funktioner
  • Icke-pyrogen: endotoxintestat (0,5 EU/ml)
  • Icke-cytotoxisk
  • Biologiskt inert: USP biologisk reaktivitetsklass VI
  • Hög sterilitetsnivå: SAL 10-6
  • RNase/DNase-fritt
  • Läckagesäker för att skydda dina prover
  • Tillverkad av högrenhetshartser och formgiven med toppmoderna processer; Säkert alternativ till glas utan att kompromissa med noggrannheten
  • Racked Product inkluderar miljövänliga, återvinningsbara plastställ som minskar avfall från deponi jämfört med traditionell skumförpackning
  • Pluggförseglad lock
  • Rör, lock och rack gjorda av jungfruligt harts
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel För engångsbruk
Material Polypropen
Inkluderar Återanvändbart och återvinningsbart polypropenställ
Förpackning Rackad
Kvantitet 25 Pk., 300/Cs.
Sterilitet Sterila
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 98.6 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 17,000 x g
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.