Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL och 50 mL koniska sterila polypropencentrifugrör
Description
Thermo Scientific Nunc Sterila koniska centrifugrör i polypropen är premium, högkvalitativa koniska rör som är miljövänliga, erbjuder högsta renlighet med ett återvinningsbart plastställ och möjliggör ökad spårbarhet med den största skrivytan på marknaden. Nunc Labbredskapsprodukter tillverkas av högrena hartser och formas med våra toppmoderna processer. Plastlaboratorieredskap är ett säkrare alternativ till glas utan att kompromissa med noggrannheten.
Funktioner
- Icke-pyrogen: endotoxintestat (0,5 EU/ml)
- Icke-cytotoxisk
- Biologiskt inert: USP biologisk reaktivitetsklass VI
- Hög sterilitetsnivå: SAL 10-6
- RNase/DNase-fritt
- Läckagesäker för att skydda dina prover
- Tillverkad av högrenhetshartser och formgiven med toppmoderna processer; Säkert alternativ till glas utan att kompromissa med noggrannheten
- Racked Product inkluderar miljövänliga, återvinningsbara plastställ som minskar avfall från deponi jämfört med traditionell skumförpackning
- Pluggförseglad lock
- Rör, lock och rack gjorda av jungfruligt harts
Garanti: 90 dagar
Specifications
Specifications
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Antal per förpackning | 50 |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Kvantitet | 50-pack |
| Sterilitet | Sterila |
| RNase fri | Ja |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.