Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 2 ml internt gängade universalrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15297368
Change view
Streckkod:
2D streckkod
2D-streckkod (endast rack)
2D-streckkod (endast rör)
Hold (Håll)
Produkttyp:
Universalrör
Universella rör i låsställ
Förpackning:
10 ställ med 48 rör
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Streckkod Produkttyp Förpackning unitSize
15297368 Hold (Håll) Universalrör 10 ställ med 48 rör Paket med 480
15207378 2D streckkod Universalrör Slumpmässig Paket med 480
15217378 Hold (Håll) Universalrör Slumpmässig Paket med 480
15287368 2D-streckkod (endast rör) Universalrör 10 ställ med 48 rör Paket med 480
15503734 2D streckkod Universalrör 10 ställ med 48 rör Paket med 480
15513734 2D-streckkod (endast rack) Universella rör i låsställ 10 ställ med 48 rör Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15297368 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374511
Upplev de bästa funktionerna i vår portfölj av förvaringsrör: universallock, universalspärrställ och fristående rördesign -- allt för antingen bänkskiva eller automatisering.
Upplev de bästa funktionerna i Thermo Scientific™ förvaringsrörsportfölj: universallock, universalspärrställ och fristående rör. Detta mångsidiga, 2,0 ml invändiga gängade rör är idealiskt både för ett stort lagringssystem som en biobank och i mindre skala för traditionell kryolagring. Provets identitet säkerställs tack vare en permanent fäst 2D-streckkod på varje tub och permanent laseretsning av racket. Finns nu i ett streckkodsställ för att möjliggöra spårning av stället förutom individuella rör.
Skalbar
  • Rör och ställ är idealiska för användning med både lägre och hög genomströmning
  • Funktionsgradering och vit lapp för manuell märkning
  • Kan användas i traditionella kryoförvaringslådor gjorda för 10x10 arrayer
  • Invändiga gängor begränsar kontaminering
  • Automationsvalbar i universalspärrställ
  • Alternativet för streckkodsställ ger ytterligare spårningsgaranti
Innovativ universell kepsdesign
  • Konstruktion i ett stycke med ingjuten packning
  • Kan inte dras åt för hårt manuellt eller med automatiserade lockverktyg
  • Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt med lagring i rumstemperatur ner till ångfas av flytande kväve
Säker spårning
  • Permanent bunden, unik 2D streckkod laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
  • 2D-streckkodsläsare skannar omedelbart varje tubs 2D-streckkod, registrerar tuben i valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
  • Skanna röret för att få tillgång till provinformation och identifiera innehållet
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
  • Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
  • Varje tub har en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 och är gjord med hartser av klass VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Stängningsfärg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Bottenform Platt botten
Material Plast
Trådstil Invändig gänga
För användning med (utrustning) Biobank, Kryolagring
Förpackning 10 ställ med 48 rör
Streckkod Hold (Håll)
Produktlinje Nunc
Sterilitet Steril SAL 10 -6
Graderad Yes
Produkttyp Universalrör
Markeringspunkt Vit fläck