Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml invändigt gängade universalrör
Beskrivning
Upplev de bästa funktionerna i Thermo Scientific™ förvaringsrörsportfölj: universallock, universalspärrställ och fristående rör. Detta mångsidiga, 2,0 ml invändiga gängade rör är idealiskt både för ett stort lagringssystem som en biobank och i mindre skala för traditionell kryolagring. Provets identitet säkerställs tack vare en permanent fäst 2D-streckkod på varje tub och permanent laseretsning av racket. Finns nu i ett streckkodsställ för att möjliggöra spårning av stället förutom individuella rör.
Scalable
- Tubes and rack are ideal for both lower-throughput and high-throughput use
- Feature graduations and white patch for manual marking
- Can be used in traditional cryostorage boxes made for 10x10 arrays
- Internal threads limit contamination
- Automation-pickable in Universal Latch Rack
- Barcoded rack option offers additional tracking assurance
Innovative Universal Cap Design
- Single-piece construction with molded-in gasket
- Cannot be over-tightened manually or with automated capping tools
- Thermoplastic elastomer gasket material is compatible with storage at room temperature down to vapor phase of liquid nitrogen
Secure Tracking
- Permanently-bonded,unique 2D barcode laser-etched onto the base of tube to securely identify and track samples
- 2D barcode readers instantly scans each tube's 2D barcode, registering the tube in any application or database, or integrates via several export options
- Scan the tube to access sample information and identify the contents
Stringent Quality Control
- Every 2D barcoded storage tube is scanned to ensure readability
- Barcodes are checked against database of previously-assigned codes to prevent duplicates
- Every tube has a Sterility Assurance Level of 10-6 and is made with class VI medical grade resins
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
| Material | Plastic |
| Sterilitet | Sterile SAL 10-6 |
| Typ | Universella rör i spärrställ |
| Kodning | 2D-streckkod (endast rack) |
| Typ av flaska | Internal Thread, Flat Bottom |
| Färg | Natural |
| Förpackning | 10 ställ med 48 rör |
| Antal per förpackning | 48 |
| Visa mer |