Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 200 ml centrifugrör
Produktkod. 10519701
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10519701 200 mL Paket med 48
1 options
Produktkod. 10519701 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 376813
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bearbeta stora partier lättare med Nunc 200mL centrifugrör, som är gjorda av högrena hartser och kan motstå krafter upp till 7000 RCF.
Bearbeta stora partier lättare med Thermo Scientific™ Nunc™ 200mL centrifugrör, som är gjorda av högrena hartser och kan motstå krafter upp till 7000 RCF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möta USP Klass VI standarder
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Material Polypropen
nr per ärende 48
Antal per förpackning 4
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plugg
Diameter (metrisk) 60 mm
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 7000 x g
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.