Läs mer
Thermo Scientific™ 250 ml koniskt centrifugrör
Produktkod. 15370317
Change view
Kvantitet:
Ask om 40
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15370317 Ask om 40 Paket med 40
1 options
Produktkod. 15370317 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 376814
Premium cellkulturplast för tillförlitliga resultat
Använd kampanjkoden 27952
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg till kapacitet för dina större prover. Den unika designen med bred mun ger enkel åtkomst för pipettering, dekantering och borttagning av pelleten efter centrifugering.
Mer volym. Mer tillgång. Mer utrymme för dekantering.
Den nya Thermo Scientific™ Nunc™ 250 mL koniskt rör ger extra kapacitet för dina större prover med en unik design med bred mun, som ger öppen och enkel åtkomst för pipettering, dekantering och borttagning av pelleten efter centrifugering.
  • Design med bred mun; Kapacitet 250 ml
  • RNAse/DNAse-fritt
  • USP Klass VI
  • Steril 10 -6 SAL
  • Icke-pyrogen, Icke-cytotoxisk
  • Klarad polypropen för bra överblick över separationer och slutlig pellet
  • Läcksäker
  • Endast för användning inom forskning
  • Max RCF 10 000— när den är helt uppburen av konisk rotorkavitet eller konisk adapter, uppnådd i tillförlitlighetstester baserade på sedimentering av vätska med en specifik vikt på 1,2 vid 18 °C
  • Lättöppnad steril förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
nr per ärende 40
Kvantitet Ask om 40
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Bottenform Konisk
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 10,000 x g