Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellkulturbehandlade kolvar
Produktkod. 12606147
Change view
Förslutningstyp:
Filtrera
Ventilation/Stäng
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp unitSize
12606147 Ventilation/Stäng Paket med 12
12636147 Filtrera Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12606147 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 132097
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Främja cellvidhäftning och utöka tillväxten med denna 1 900 ml kolv som ger en stor odlingsyta i ett enda lager.
Främja cellvidhäftning och utöka tillväxten med Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellkulturbehandlad kolv som ger en stor odlingsyta i ett enda lager.
Hållbar och lätt att använda:
  • Formblåst
  • Design i ett stycke med rak hals och formgjutna greppskåror
  • Djärva tryckta graderingar från 100 till 500mL i 50mL graderingar
  • Stor skrivlapp
  • Framstående staplingsfötter på ovansidan för pålitlig stapling i inkubatorer och under odlingshuv
Hög kvalitetssäkring:
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Icke-pyrogen
  • Vakuum-gas plasmavävnadskultur behandlad polystyren för enhetlig ytkemi, cellvidhäftning, spridning och främjande av celltillväxt
  • 0,2 μm porstorlek hydrofobt membran i filterlock för sterilt gasutbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Hals stil Rak
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Ventilation/Stäng
Kulturområde 300 cm²
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.