Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylen Provbearbetning& Förvaring mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10390135
Färg:
Naturlig
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10390135
Brand: Thermo Scientific™ 267461
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägre utgifter vid lagring av föreningar för små volymapplikationer genom att använda dessa 384-grunda brunnar standardhöjd polypropylen mikroplattor.
Lägre utgifter vid lagring av föreningar för små volymapplikationer genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ 384-grunda brunnar standardhöjd polypropen mikroplattor. Polypropen är idealiskt för lagringsplattor eftersom det har en lägre bindningskapacitet för att förhindra protein- eller DNA-bindning och möjliggör fullständig provåtervinning. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Erbjuds i en mängd olika färger för att möjliggöra snabb identifiering av förvaringsplattor.
Funktioner
  • Rundade brunnar är optimerade för blandning och provåtervinning
  • Fyrkantiga rundade brunnar minimerar uppsugning (kapillärverkan)
  • Naturliga plattor för lagringsidentifiering eller lagring av kolorimetriska analyser
  • Vita plattor för självlysande analyser
  • Svarta plattor för fluorescerande analyser
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera Standard
Lock Utan lock
Beskrivning 384-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 100 fall
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Svart
Produkttyp 384-brunnars platta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 55μ L
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 2 till 35μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
nr per ärende 100
Antal per förpackning 25
Kvantitet 100/Cs.
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard