Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well Clear Polystyrene Plates with Cell Culture Treated and Nontreated Surfaces, 384W Clear Polystyrene, Cell Culture Treated, without lid, Sterile
Produktkod. 10763903
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg unitSize
10763903 Klart Paket med 100
1 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10763903 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 164555
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Reduce the volume of reagent needed with Thermo ScientificTM NuncTM 384-Well Clear Polystyrene Plates with Cell Culture Treated and Nontreated Surfaces.
Reduce the volume of reagent needed with Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well Clear Polystyrene Plates with Cell Culture Treated and Nontreated Surfaces, which are optimized for robotics, plate readers and liquid handling systems. 384-well microplates allow sample volume reduction, providing cost savings and allowing more samples to be screened.
Features:
  • Clear Polystyrene has excellent optical properties, making it ideal for optical measurements
  • Untreated Polystyrene is hydrophobic and suited for growth of suspension cultures that can proliferate and grow without attachment
  • Untreated surfaces ideal for adding coatings in the lab
  • Cell culture treated, hydrophilic surface promotes cell attachment and growth
  • Customized bar coding is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera Standard
Lock Without Lid
Kulturområde 0.084 cm2/well
Beskrivning Nunclon Delta Treated; no lid; Sterile; 25/100
Array 16 x 24
Förpackning 25 Pk., 100 Cases
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Tissue Culture Plate
Material Polystyrene
Volym (metrisk) Tja 120 μL
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 10 to 100 μL
Sterilitet Sterile
Ytbehandling Cell Culture
Well Shape Flat Bottom (F-well)
nr per ärende 100
Antal per förpackning 25