Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brunn, obehandlad, platt-bottnad mikroplatta
Produktkod. 10162881
Antal Wells:
96
384
Antal per förpackning:
1 mikroplattor
10 mikroplattor
25 mikroplattor
nr per ärende:
100 mikroplattor
30 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Produktkod. 10162881
Brand: Thermo Scientific™ 242757
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Thermo Scientific™ Nunc 384-brunnars klara polystyrenplattor med cellkulturbehandlade och obehandlade ytor är optimerade för robotteknik, plåtläsare och vätskehanteringssystem. 384-brunnars mikroplattor tillåter minskning av prov- och reagensvolymen vilket ger kostnadsbesparingar och gör att fler prover kan screenas. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
Nunc 384-brunnars polystyrenplattor har rundad kvadratisk brunnsgeometri, vilket eliminerar uppsugning.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för optiska mätningar
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
  • Flexibla arbetsvolymer; 10-100 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,084 cm2/ brunn
Beskrivning Ej behandlad; med lock; Sterila; 30/10
Array 16 x 24
Förpackning 10 Pk., 30 ärenden
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 120μ L
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 10 till 100μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 30 mikroplattor
Antal per förpackning 10 mikroplattor