Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brunn, obehandlad, platt-bottnad mikroplatta
Antal Wells:
96
384
Antal per förpackning:
1 mikroplattor
10 mikroplattor
25 mikroplattor
nr per ärende:
100 mikroplattor
30 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nunc 384-brunnars klara polystyrenplattor med cellkulturbehandlade och obehandlade ytor är optimerade för robotteknik, plåtläsare och vätskehanteringssystem. 384-brunnars mikroplattor tillåter minskning av prov- och reagensvolymen vilket ger kostnadsbesparingar och gör att fler prover kan screenas. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
Nunc 384-brunnars polystyrenplattor har rundad kvadratisk brunnsgeometri, vilket eliminerar uppsugning.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för optiska mätningar
- Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
- Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
- Cellkultur behandlad: De Nunclon Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
- Flexibla arbetsvolymer; 10-100 μL
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,084 cm2/ brunn |
| Beskrivning | Ej behandlad; med lock; Sterila; 25/100 |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 25/Pk., 100/Cs. |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Show More |