Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-brunnar, poly-D lysinbehandlad, platt botten, optisk polymerbas mikroplatta
Produktkod. 10591483
Kvantitet:
Fall av 20
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10591483
Brand: Thermo Scientific™ 152029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Lock: Med lock; Typ: Optisk polymerbas
Uppnå optimal fluorescens och luminescens i cellodling och mikroskopiska tillämpningar med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-brunnars optiska bottenplattor med bas av polymer eller täckglas, med en övre struktur av polystyren i svart eller vit med en polystyrenfilm i botten av plattan.
Funktioner
  • Poly-D-lysin och kollagenbeläggning skapar en positiv laddning på ytan som säkerställer cellvidhäftning, tillväxt och differentiering.
  • Cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpad för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Övre struktur i polystyren finns tillgänglig med antingen #1.5 täckglas eller polystyrenbas
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
  • Aseptiskt tillverkad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 120μ L
Typ Optisk polymerbas
Kvantitet Fall av 20
Antal per förpackning 5
nr per ärende 20
Färg Svart
Ytbehandling Poly-D-lysin
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Antal Wells 384
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 16 x 24
Produktlinje Nunc
Förpackning 10 Pk., 30 Fall
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Well Shape Plan