Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well Microplate, vit, TC-yta, paket med 10
Beskrivning
Förbättra bakgrund, autofluorescens och överhörning med Thermo Scientific™ Nunc 384-brunnars polystyren svarta och vita mikroplattor.
- Färg: Vit
- Sterilitet: Steril
- Lock: Med lock
Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,084 cm2/ brunn |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 10 Pk., 30 ärenden |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Visa mer |