Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standardhöjd Svarta och vita tallrikar
Beskrivning
Ta emot små provvolymer genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates med total brunnsvolym på 25 L, μidealisk för screening med hög genomströmning. Standardplattans höjd möjliggör enkel anpassning till de flesta automationssystem.
- Svarta mikroplattor rekommenderas för fluorescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
- Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 100 Lådor, 25 Pk. |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Kjol stil | Låg fläns kjol |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.