Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standardhöjd Svarta och vita tallrikar
Produktkod. p-4525253
Färg:
Svart
Vitt
Ytbehandling:
Ej behandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10238343
Brand: Thermo Scientific™ 264705
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara kostnader i prover och reagens genom att minska den totala brunnsvolymen till 25 μL med hjälp av Nunc 384-brunnars grund brunn standardhöjd svarta och vita polystyrenplattor.
Ta emot små provvolymer genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates med total brunnsvolym på 25 L, μidealisk för screening med hög genomströmning. Standardplattans höjd möjliggör enkel anpassning till de flesta automationssystem.
Bakgrund, autofluorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc svarta eller vita mikroplattor.
  • Svarta mikroplattor rekommenderas för fluorescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
  • Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Förpackning 100 Lådor, 25 Pk.
Produktlinje Nunc
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Kjol stil Låg fläns kjol
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 25μ L
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 2 till 20μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 100
Antal per förpackning 25
Profil Standardhöjd
Well Design Grunt väl
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.