Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Multi Dish, 4-brunnar
BIOPHARMA
Produktkod. 10756864
Change view
Ytbehandling:
Ej behandlad
Nunclon Delta
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Förpackningsstorlek
10756864 Ej behandlad Paket med 120
10404532 Nunclon Delta Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10756864 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 179830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7115.00 SEK
    4618.09 SEK / Paket med 120
    Save 2496.91 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför applikationer som ger konsekvent tillförlitliga resultat av hög kvalitet under förglasning.
Generera konsekvent tillförlitliga resultat under IVF och embryovitrifiering med Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well IVF-diskar, som uppfyller de rigorösa kraven för IVF-testning, certifiering och validering.
Innovativa funktioner för hög kvalitet och enkel användning:
  • Säkerställer korrekt välorientering och förhindrar korskontamination med skårat lock och fat
  • Förhindrar repor på brunnsbottnar och främjar snabb temperaturjämvikt med 0,8 mm upphöjd kant
  • De Nunclon Delta ytbehandling säkerställer konsistensen av en mer hydrofil yta
  • Den obehandlade hydrofoba ytan underlättar mikrodroppsodling av embryo
  • Intyg om överensstämmelse tillgängliga för varje parti
Rigoröst testade, certifierade och validerade för IVF:
  • CE-märkt (Notified Body 2460), FDA-listad
  • Producerad under ISO 13485 med full partispårbarhet
  • Steril (SAL 10 -6 )
  • Icke-pyrogen (LAL-testad)
  • USP Klass VI polystyren
  • Lot-frisättning testad med 1-cellsstadium Mouse Embryo Assay (MEA) och Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt (anmält organ 2460), FDA-listad, MEA-testad, HSSA-testad
Beskrivning Obehandlad IVF-skål, 4-brunnar
Kulturområde 1,9 cm 2 /brunn
Material polystyren (USP Klass VI)
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Räkna väl 4
nr per ärende 120
Antal per förpackning 4
Längd (metrisk) 66 mm
Bredd (metrisk) 66 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.